521787
别名:
庚二酸
1 of 10
Sigma-Aldrich
P45001
蒲桃酸
S5200
辛二酸
A26357
己二酸
283258
癸二酸
246379
壬二酸
D1009
十二烷二酸
M2101
扁桃酸
O2750
乳清酸
398055
琥珀酸
8.06913
DL-扁桃酸
98%
212 °C/10 mmHg (lit.)
103-105 °C (lit.)
OC(=O)CCCCCC(O)=O
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?