Merck
521450
Sigma-Aldrich
4-甲基-1-萘硼酸
≥95%
别名:
(4-Methylnaphth-1-yl)boronic acid, 4-Methyl-1-naphthalenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C10H6B(OH)2
分子量:
186.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
mp
229-235 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(B(O)O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H11BO2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7,13-14H,1H3
InChI 密鑰
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
Suzuki-Miyaura coupling
其他說明
含不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)