Merck
B72604
Sigma-Aldrich
1-溴-4-甲基萘
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C10H6Br
CAS号:
分子量:
221.09
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.651 (lit.)
沸点
162-164 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
InChI key
IDRVLLRKAAHOBP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)