折射率
n20/D 1.496 (lit.)
质量水平
沸点
191 °C (lit.)
密度
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C21C(C3CC2C=C3)C=CC1(CC)CC
InChI
1S/C14H20/c1-3-14(4-2)8-7-12-10-5-6-11(9-10)13(12)14/h5-8,10-13H,3-4,9H2,1-2H3
InChI key
QWQMAINGVKHIQJ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
185.0 °F - closed cup
闪点(°C)
85 °C - closed cup