Merck
518433
Sigma-Aldrich
氯甲酸 2-甲氧基苯酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCO2C6H4OCH3
CAS号:
分子量:
186.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.519 (lit.)
沸点
244 °C (lit.)
密度
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccccc1OC(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
VDLQSPNQAVRJND-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)