Merck
518441
Sigma-Aldrich
氯甲酸邻氯苯酚酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCO2C6H4Cl
CAS号:
分子量:
191.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.75 psi ( 20 °C)
化驗
97%
折射率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
密度
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4-6(5)11-7(9)10/h1-4H
InChI 密鑰
PENYBFRQSLVMLW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter