Merck
517674
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮镨(III) 水合物
≥99.9% trace metals basis
别名:
Pr(acac)3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pr(C5H7O2)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
438.23 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
≥99.9% trace metals basis
表单
solid
反应适用性
core: praseodymium
reagent type: catalyst
mp
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Pr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Pr/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
InChI key
YOMFUQJQHBDYMC-KJVLTGTBSA-K
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)