化驗
≥99.99% trace metals basis
反應適用性
core: mercury
reagent type: catalyst
雜質
<100 ppm total metallic impurities
還原殘基
≤0.01%
mp
79 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.2%
SMILES 字串
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI 密鑰
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
羟化汞试剂;酰胺汞化;环丙烷裂解;糖基化
特點和優勢
符合 A.C.S. 的试剂规范。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
The Journal of Organic Chemistry, 47, 5032-5032 (1982)
Helvetica Chimica Acta, 68, 300-300 (1985)
Journal of the American Chemical Society, 105, 6882-6882 (1983)
Organometallic News, 12, 1969-1969 (1993)