Merck
516597
Sigma-Aldrich
Rink 酸树脂
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
Rink 酸不稳定(羟甲基)聚苯乙烯, 聚合物键合型 (4-[(2,4-二甲氧基苯基)羟甲基]苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
0.5-1.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
應用
peptide synthesis
官能基
alcohol
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.COc3ccc(C(O)c4ccc(OCc5ccc(C=C)cc5)cc4)c(OC)c3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Acid labile resin used in Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS).
  • Mild acidic cleavage conditions lead to the release of the peptide acid where fully protected peptides can be released if desired.
  • Cleavage of the final protected peptide can be achieved in as little as 10% AcOH in DCM or 1% TFA in DCM.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)