Merck
515000
Sigma-Aldrich
2-硝基对苯二酸单甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H3-4-(CO2H)CO2CH3
CAS号:
分子量:
225.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
176-178 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H7NO6/c1-16-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Walter H.
Titrations in Non-aqueous Solvents, 218-218 (2012)