About This Item
线性分子式:
F2C6H3COCO2C2H5
CAS号:
分子量:
214.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
96%
折射率
n20/D 1.482 (lit.)
沸点
247.4 °C (lit.)
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
fluoro
ketone
SMILES字符串
CCOC(=O)C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C10H8F2O3/c1-2-15-10(14)9(13)6-3-7(11)5-8(12)4-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
JPTHBXHXKOKMTE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
150.0 °F - closed cup
闪点(°C)
65.56 °C - closed cup