Merck
514276
Sigma-Aldrich
O-烯丙基-N-苄基溴化金鸡纳碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H33BrN2O
分子量:
505.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
旋光性
[α]20/D −158°, c = 1 in chloroform
mp
140-144 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Br-].C=CCO[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CC[N+]1(C[C@@H]2C=C)Cc3ccccc3)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C29H33N2O.BrH/c1-3-18-32-29(26-14-16-30-27-13-9-8-12-25(26)27)28-19-24-15-17-31(28,21-23(24)4-2)20-22-10-6-5-7-11-22;/h3-14,16,23-24,28-29H,1-2,15,17-21H2;1H/q+1;/p-1/t23-,24-,28-,29+,31?;/m0./s1
InChI key
PMBXATROGBSNCU-PCOYAJJYSA-M
其他说明
含有不定量的 O-烯丙基-N-苄基氯化金鸡纳碱
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)