Merck
418978
Sigma-Aldrich
(DHQ)2Pyr
97%
别名:
氢化奎宁 2,5-二苯基-4,6-嘧啶二基二醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H60N6O4
分子量:
881.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +455°, c = 1.2 in methanol
雜質
<3% ethyl acetate
mp
245-248 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](Oc3nc(nc(O[C@@H]([C@@H]4CC5CC[N@H]4C[C@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c3-c8ccccc8)-c9ccccc9)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C56H60N6O4/c1-5-35-33-61-27-23-39(35)29-49(61)52(43-21-25-57-47-19-17-41(63-3)31-45(43)47)65-55-51(37-13-9-7-10-14-37)56(60-54(59-55)38-15-11-8-12-16-38)66-53(50-30-40-24-28-62(50)34-36(40)6-2)44-22-26-58-48-20-18-42(64-4)32-46(44)48/h7-22,25-26,31-32,35-36,39-40,49-50,52-53H,5-6,23-24,27-30,33-34H2,1-4H3/t35-,36?,39?,40+,49?,50?,52+,53+/m0/s1
InChI 密鑰
SWKRDCRSJPRVNF-RMMANSCUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
经 Rhodia Pharma Solutions 授权销售。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
商品
不对称相转移催化(PTC)已被公认为是许多均相合成有机转化的“绿色”替代方法,并且已被广泛应用。合成修饰的金鸡纳生物碱是用于不对称PTC的典型手性有机催化剂。
Asymmetric phase-transfer catalysis (PTC) has been recognized as a “green” alternative to many homogeneous synthetic organic transformations, and has found widespread application. Synthetically modified cinchona alkaloids are typical chiral organocatalysts used in asymmetric PTC.
相关内容
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.