化驗
96%
折射率
n20/D 1.536 (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrCCCCb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H12BBrO2/c12-8-4-3-7-11-13-9-5-1-2-6-10(9)14-11/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI 密鑰
OCRCQJNMXARNMQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges