Merck
512702
Sigma-Aldrich
5-溴-2-甲氧基苯硼酸
≥95%
别名:
3-Bromo-6-methoxyphenylboronic acid, 5-Bromo-2-methoxybenzeneboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS号:
分子量:
230.85
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95%
mp
130-135 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(Br)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
FVRLSHRAYPFXRQ-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Tweezers-like aromatic molecules with luminescent properties
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
其他说明
含不定量的酸酐
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)