Merck
512672
Sigma-Aldrich
1-高哌嗪羧酸苄酯
96%
别名:
N-(苄氧羰基)高哌嗪
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18N2O2
分子量:
234.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
130 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES 字串
O=C(OCc1ccccc1)N2CCCNCC2
InChI
1S/C13H18N2O2/c16-13(15-9-4-7-14-8-10-15)17-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,14H,4,7-11H2
InChI 密鑰
BXDQJVDEALOIQW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)