Merck
512338
Sigma-Aldrich
4-羟甲基苯硼酸
≥95%
别名:
α-羟基--甲苯硼酸, 4-羟甲基苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2C6H4B(OH)2
CAS号:
分子量:
151.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95%
mp
251-256 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
OCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9-11H,5H2
InChI key
PZRPBPMLSSNFOM-UHFFFAOYSA-N
应用
作为反应物参与合成生物活性化合物,包括:
  • 咪唑并[4,5-b]吡嗪-2-酮,用作mTOR激酶抑制剂
  • 人类免疫缺陷病毒蛋白酶抑制剂,具有抗病毒活性
作为反应物,参与:
  • Suzuki偶联反应
  • 水溶液中铜催化的芳基硼酸的转化
参与合成含有纺锤型发色团的聚氨酯
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3435-3446 (2003)