Merck
511854
Sigma-Aldrich
3,4,5-三甲氧基异硫氰酸苯酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)3C6H2NCS
CAS号:
分子量:
225.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
62-65 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(cc(OC)c1OC)N=C=S
InChI
1S/C10H11NO3S/c1-12-8-4-7(11-6-15)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
AFWKAIYTSPWWCA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves