About This Item
线性分子式:
(CH3C10H6-)2
CAS号:
分子量:
282.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
90%
沸点
190-210 °C/0.2 mmHg (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc2ccccc2c1-c3c(C)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18/c1-15-11-13-17-7-3-5-9-19(17)21(15)22-16(2)12-14-18-8-4-6-10-20(18)22/h3-14H,1-2H3
InChI key
KDHFKMDVFWYSPT-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene is a binaphthalene derivative.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter