Merck
498912
Sigma-Aldrich
四氯化环戊二烯基铌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5Cl4Nb
CAS号:
分子量:
299.81
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.4ClH.Nb/c1-2-4-5-3-1;;;;;/h1-5H;4*1H;/q;;;;;+4/p-4
InChI key
GKEMWFXJIFQMQF-UHFFFAOYSA-J
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)