Merck
498556
Sigma-Aldrich
2-乙基己基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2ZnBr
分子量:
258.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.964 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCC(CC)C[Zn]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Zn/c1-4-6-7-8(3)5-2;;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
AHKBKVBBHPRGDG-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.22 °C - closed cup