推荐产品
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
標籤範圍
1.5-2.0 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.ClS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/ClHO2S/c1-4(2)3/h4H
InChI 密鑰
JRZWKDKJYNXNGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
与亲核试剂反应
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3