Merck
495190
Sigma-Aldrich
磷酸铬(III) 水合物
≥99.9% trace metals basis
别名:
Chromium phosphate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CrPO4 · xH2O
CAS号:
分子量:
146.97 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder
mp
120-140 °C (dec.) (lit.)
密度
2.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.[Cr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Cr.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
InChI 密鑰
LDBQTXXLOCGMKP-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)