Merck
495131
Sigma-Aldrich
苯氧化铝
99.9% trace metals basis
别名:
Aluminum phenate, Aluminum phenolate, Aluminum triphenolate, Aluminum triphenoxide, Triphenoxyaluminum
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5O)3Al
CAS号:
分子量:
306.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
core: aluminum
mp
156 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O([Al](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H6O.Al/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;/h3*1-5,7H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
OPSWAWSNPREEFQ-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges