Merck
494232
Sigma-Aldrich
真空泵油
viscosity 150 cP (25 °C)(lit.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41100000
制造商/商品名称
Leybold
折射率
n20/D 1.4811 (lit.)
粘度
150 cP(25 °C)(lit.)
沸点
389 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
一般描述
高质量的油比标准级真空泵油更耐酸、碱和其他腐蚀物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
482.0 °F - Cleveland open cup
闪点(°C)
250 °C - Cleveland open cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)