Merck
494089
Sigma-Aldrich
2-氟-5-甲酰基苯腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CHO)CN
分子量:
149.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
80-84 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H4FNO/c9-8-2-1-6(5-11)3-7(8)4-10/h1-3,5H
InChI 密鑰
MOFRJTLODZILCR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile is a benzonitrile derivative.
應用
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile may be used in the synthesis of 3-cyano-4-fluorobenzyl bromide.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
An improved synthesis of 3-cyano-4-fluorobenzyl bromide.
Cain GA.
ChemInform, 31(26) (2000)