Merck
493872
Sigma-Aldrich
4-苄氧-3,5-二甲基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OC6H2(CH3)2CHO
分子量:
240.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.587 (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(C=O)cc(C)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-12-8-15(10-17)9-13(2)16(12)18-11-14-6-4-3-5-7-14/h3-10H,11H2,1-2H3
InChI key
GSYUTKRSEZMBNC-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)