About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12BrN3O3
CAS号:
分子量:
290.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
99%
旋光性
[α]25/D +24°, c = 1 in chloroform
反应适用性
reaction type: click chemistry
mp
116-118 °C (lit.)
官能团
azide
bromo
ether
hydroxyl
ketal
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12OC(C)(C)O[C@]1([H])C(Br)=C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O
InChI
1S/C9H12BrN3O3/c1-9(2)15-7-4(10)3-5(12-13-11)6(14)8(7)16-9/h3,5-8,14H,1-2H3/t5-,6+,7+,8-/m0/s1
InChI key
PRQOGQGZCPGPSH-OSMVPFSASA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3