Merck
493376
Sigma-Aldrich
甲苯磺酰胺-15N
99 atom % 15N
别名:
p-Tosyl amide-15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO215NH2
分子量:
172.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 15N
质量水平
表单
solid
mp
138-139 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S([15NH2])(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)/i8+1
InChI key
LMYRWZFENFIFIT-VJJZLTLGSA-N
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
395.6 °F - closed cup
闪点(°C)
202.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)