Merck
492957
Sigma-Aldrich
Boc-13C-Phe-OH
99 atom % 13C
别名:
N-(tert-Butoxy(carbonyl-13C)-L-phenylalanine, L-Phenylalanine, N-t-Boc derivative-(carbonyl-13C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH[NH13CO2C(CH3)3]CO2H
分子量:
266.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
旋光性
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
技术
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC(C)(C)O[13C](=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i13+1
InChI key
ZYJPUMXJBDHSIF-AWQALXNMSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
替代产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)