Merck
586439
Sigma-Aldrich
苯-1,2,3,5-d4
99 atom % D
别名:
1,2,3,5-Tetradeuteriobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D4H2
CAS号:
分子量:
82.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % D
质量水平
沸点
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H]c1cc([2H])c([2H])c([2H])c1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,6D
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-VTBMLFEUSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
靶器官
Blood
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
12.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-11 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)