Merck
492728
Sigma-Aldrich
庚烷-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)513CH3
CAS号:
分子量:
101.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.378 (lit.)
沸点
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
密度
0.691 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CCCCCC[13CH3]
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1+1
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-OUBTZVSYSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
24.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-4.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1