Merck
492671
Sigma-Aldrich
甘油-2-13C 三棕榈酸酯
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
Glycerin-2-13C tripalmitat, 三(十六酸)甘油酯-2-13C, 三棕榈酸甘油酯-2-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)14CO2CH2]213CHO2C(CH2)14CH3
分子量:
808.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
98% (CP)
mp
64-66 °C (lit.)
质量偏移
M+1
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[13CH](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i48+1
InChI key
PVNIQBQSYATKKL-KRXTUEGCSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)