Merck
492655
Sigma-Aldrich
甲酰胺-1-d
99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DCONH2
CAS号:
分子量:
46.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % D
方案
99% (CP)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
沸点
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.159 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[2H]C(N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-MICDWDOJSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
靶器官
Blood
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
347.0 °F
闪点(°C)
175 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)