Merck
492221
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酸二乙酯-3,4,5,6-d4
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D4(CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
226.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
沸点
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
密度
1.158 g/mL at 25 °C
包装形式
neat
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
InChI key
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
本品可用作分析标准品。
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)