Merck
492094
Sigma-Aldrich
环戊烷-13C1
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC4H10
分子量:
71.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.4 (lit.)
沸点
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.762 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
C1CC[13CH2]C1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1+1
InChI key
RGSFGYAAUTVSQA-OUBTZVSYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-4.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-20.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)