Merck
491403
Sigma-Aldrich
乙二醇甲醚-13C3
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3O13CH213CH2OH
分子量:
79.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
折射率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[13CH3]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
XNWFRZJHXBZDAG-VMIGTVKRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)