About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2S
CAS号:
分子量:
140.21
FEMA编号:
3230
欧洲委员会编号:
2285
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
14.031
NACRES:
NA.21
推荐产品
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.567 (lit.)
沸点
105-110 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
meaty; sulfurous
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
SCCc1cnccn1
InChI
1S/C6H8N2S/c9-4-1-6-5-7-2-3-8-6/h2-3,5,9H,1,4H2
InChI key
QKVWBAMZPUHCMO-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup