Merck
490962
Sigma-Aldrich
尿素-15N2
5 atom % 15N, 99% (CP)
别名:
15 N 标记尿素, 氨基甲酰胺- 15 N 2, 羰基二脒- 15 N 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H215NCO15NH2
CAS号:
分子量:
62.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352102
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
5 atom % 15N
品質等級
化驗
99% (CP)
分子量
60.15 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
應用
agriculture
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI 密鑰
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
相关内容
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.