Merck
490482
Sigma-Aldrich
戊烷-d12
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)3CD3
CAS号:
分子量:
84.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
表单
liquid
技术
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
沸点
36 °C (lit.)
mp
-130 °C (lit.)
密度
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+12
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
一般描述
Pentane-d12 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
推荐产品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-56.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-49.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Flocculation behavior of asphaltenes in solvent/nonsolvent systems.
Ostlund JA, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 150-158 (2002)