About This Item
线性分子式:
C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS号:
分子量:
282.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
沸点
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C
包装形式
neat
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
本品可用作分析标准品。
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3