Merck
488755
Sigma-Aldrich
磷酸氢二铵-15N2
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(15NH4)2HPO4
分子量:
134.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
mp
155 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[H][15N+]([H])([H])[H].[H][15N+]([H])([H])[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI 密鑰
MNNHAPBLZZVQHP-ISOLYIDJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1