About This Item
线性分子式:
CH313CH2Br
CAS号:
分子量:
109.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
沸点
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
1.473 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[13CH2]Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-VQEHIDDOSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-9.4 °F
闪点(°C)
-23 °C