Merck
487066
Sigma-Aldrich
胸腺嘧啶-d4甲基-d3,6-d1
98 atom % D, ≥99% (CP)
别名:
胸腺嘧啶-甲基-d3-6-d
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5D4H2N2O2
分子量:
130.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
≥99% (CP)
表单
solid
mp
325-327 °C (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H]C1=C(C(=O)NC(=O)N1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)/i1D3,2D
InChI key
RWQNBRDOKXIBIV-MZCSYVLQSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)