Merck
483907
Sigma-Aldrich
Devarda 合金
powder, −100 mesh
别名:
第瓦尔德′合金, 第瓦尔德′金属, 铝合金,含铜、铝、锌, 锌合金,含铜、铝、锌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AlCuZn
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
11101711
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
质量水平
组成
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
粒径
−100 mesh
mp
550 °C (lit.)
SMILES字符串
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Devarda合金球磨镁屑的显微组织转变及产氢性能本研究探讨了用Devardas合金球磨镁废料如何影响其显微组织转变并增强产氢性能,表明回收过程的潜在改进(OA Buryakovskaya, MS Vlaskin, Materials, 2022)。
象形图
FlameEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)