Merck
481734
Sigma-Aldrich
四氟硼酸镉 溶液
45 wt. % in H2O, 99.99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cd(BF4)2
CAS号:
分子量:
286.02
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
99.99%
浓度
45 wt. % in H2O
密度
1.485 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Cd++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)