Merck
480991
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮锌 水合物
99.995% trace metals basis
别名:
Zn(acac)2, 双(2,4-戊二酮)锌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zn(C5H7O2)2 · xH2O
分子量:
263.61 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166200
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.995% trace metals basis
表单
solid
反应适用性
reagent type: catalyst
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Zn]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.H2O.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
InChI key
KUJHAYOLESEVSA-SUKNRPLKSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 纳米多孔氧化锌膜的大气电介质阻挡放电等离子体合成:该研究以乙酰丙酮锌水合物为前体合成了纳米多孔氧化锌膜,该膜对各种应用(包括传感器和催化)都很重要(QR Liu et al.)。
  • 高性能溶液处理的无定型InGaZnO薄膜晶体管:乙酰丙酮锌水合物被用于溶液工艺来制备薄膜晶体管,展示了其在电子设备制造中的用途 (Y Xie, D Wang, HH Fong, 2018)。
  • 高度有序氧化锌纳米棒的开发:该化合物作为前体可用于氧化锌纳米棒的水热法生长,该纳米棒对各种纳米技术应用非常关键 (SS A Karim et al., 2020)。
  • β-环糊精-乙酰丙酮锌包合物的形成:该研究探索了用于腐蚀抑制领域中可持续纳米载体应用的复合物的形成,重点介绍了该化合物在智能材料应用中的多功能性(A Dehghani et al., 2020)。
  • ZnO颗粒的纳米/微观结构和光学性质:重点关注了乙酰丙酮锌水合物中氧化锌颗粒的沉淀,该水合物对于具有特定光学性质的材料的开发非常重要(Ž Petrović et al., 2015)。
特点和优势
制备高结晶度 (Zn,Fe)Fe2O4 薄膜的新型 MOCVD 前体及其磁性属性测量。
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications