Merck
480223
Sigma-Aldrich
聚(乙烯醇-co-乙酸乙烯酯-co-衣康酸)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(OH)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH2C(CO2H)(CH2CO2H)]Z
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
mp
186-200 °C (lit.)
轉變溫度
Tg 79.9 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)