About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H19NO4
CAS号:
分子量:
325.36
Beilstein:
7719789
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
推荐产品
方案
≥98.0% (HPLC)
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(10-18(21)22)20-19(23)24-11-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,12,17H,10-11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI key
LYMLSPRRJWJJQD-LBPRGKRZSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3