Merck
47911
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homothr(tBu)-OH
≥96.0% (HPLC)
别名:
(3R,4R)-4-叔丁氧基-3-(Fmoc-氨基)戊酸, Fmoc-O-叔丁基-L-β-高苏氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H29NO5
分子量:
411.49
Beilstein:
8797671
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
方案
≥96.0% (HPLC)
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H29NO5/c1-15(30-24(2,3)4)21(13-22(26)27)25-23(28)29-14-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,15,20-21H,13-14H2,1-4H3,(H,25,28)(H,26,27)/t15-,21-/m1/s1
InChI key
UFJMOCVIPRJMLW-QVKFZJNVSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)